Learn More
ACES, solution tampon de 0,5M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit. p-7041815
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 15433149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60366.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau ACES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL