Learn More
Acétal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-47837 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
Code produit. 10706321
Marque: Thermo Scientific Acros 102220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-57-7
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00009243
Clé InChI DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
CID PubChem 7765
Nom IUPAC 1,1-diéthoxyéthane
SMILES CCOC(C)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetal
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -100.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8250g/mL
Point d’ébullition 103.0°C
Point d’éclair −21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.3790 to 1.3850
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 603
Merck Index 15, 39
Gravité spécifique 0.825
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,soluble in heptane,methylcyclohexane,,ethyl acetate,propyl-,isopropyl-,butyl-,,isobutyl alcohol
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetal
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.