Learn More
Acétal propargylique d’éthylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde ethyl propargyl acetal |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.8930g/mL |
Point d’ébullition | 141°C to 142°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4150 to 1.417 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.