Learn More
Étalon d’acétate pour chromatographie ionique (CI) 1 mg/ml (1000 ppm) dans de l’eau (H2O), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
- Étalon de référence pour la chromatographie ionique, matériau de référence pour la chromatographie ionique
- ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
- ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
- ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
- Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
- Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de chromatographie ionique) et de flacons pré-nettoyés et lixiviés trois fois.
- Toutes les incertitudes de mesure du produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Spécification
| Description | Matrix: H₂O |
| Conditionnement | PEHD Triple lixiviation |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetate |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Technique | IC et autres techniques de mesure d'anions, Anion Measurement |
| Élément | Acetate |
| Quantité | 100 ml |