Learn More
Étalon d’acétate, SPEX CertiPrep™
Code produit. p-4384875 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
15mL
500mL
Code produit. 11496078
Marque: SPEX Certiprep 5272
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
CH&subscript_3 ;COO&superscript_minus ;1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetate Standard
Note relative au nom For Ion Chromatography
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Noms d’analytes ou de composants Sodium Acetate,distilled water,conductivity or of similar purity
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type Certified Reference Material
Élément Sodium Acetate
Solvent or Matrix Water
Quantité 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire