Learn More
Acide acétique, 1 % v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363667
Change view
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363667 1 L 1L
11435020 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035569.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Concentration Solution aqueuse à 1 % v/v
Poids de la formule 60.05
Quantité 1 L
Forme physique Liquide