Learn More
Acide acétique, solution à 10 % de vol., Chem-Lab
Code produit 11925059
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
PE
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11925059 1 L PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11925059 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0110.1000
Pour un usage en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Numéro UN UN2790
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentration 100 ml CH3COOH pour 1 L H2O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté 9 to 11% (volume)
Densité 1,01 g/ml
Quantité 1 L
Conditionnement PE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide acétique 10 vol. % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid glacial