Learn More
Acide acétique, 1 M (1N≈6 %), pur, prêt à l’emploi
Code produit 10040180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10040180 2,5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10040180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/0550/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    73.60€ / 2.5L
    Économisez 156.40€
    68% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026