Learn More
Acide acétique, 99,6 %, pour analyse
Code produit 10470721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10470721 2,5 L Flacon en verre 2.50L
10460721 1 L Flacon en verre 1L
10702964 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10470721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295320025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 64-19-7 | C₂H₄O₂ | 60,05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Point de fusion 16,0°C à 16,5°C
Point d’ébullition 117,0°C à 118,0°C
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule linéaire CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Analytique
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 2,5 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3730
Résidus après évaporation 0,001% max.
Gravité spécifique 1,048
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement