Learn More
Acide acétique, 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
2,5 L
5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
250mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492601 2,5 L Flacon en verre 2.50L
10773221 250 ml Flacon en verre 250mL
10492411 1 L Flacon en verre 1L
10139689 5 L Récipient en plastique 5L
10542032 20 L Bidon en plastique 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10492601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    106.65€ / 2.5L
    Économisez 21.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Note relative au nom For Analysis
Point de fusion 16,0°C à 16,5°C
Point d’ébullition 117,0°C à 118,0°C
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 2,5 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3730
Résidus après évaporation 0,001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 1,048
Formule linéaire CH3COOH
Numéro UN 2789
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.