Learn More
Acide acétique, 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
2,5 L
5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
250mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773221 250 ml Flacon en verre 250mL
10492411 1 L Flacon en verre 1L
10492601 2,5 L Flacon en verre 2.50L
10139689 5 L Récipient en plastique 5L
10542032 20 L Bidon en plastique 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10773221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    27.65€ / 250mL
    Économisez 4.20€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom For Analysis
Point de fusion 16,0°C à 16,5°C
Point d’ébullition 117,0°C à 118,0°C
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 250 ml
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3730
Résidus après évaporation 0,001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 1,048
Formule linéaire CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible. Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.