Learn More
Acide acétique, ≥ 99,99 % (à base de métaux à l’état de traces), Honeywell
Code produit 15624100 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500ml
4 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
4 pièces
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15624100 500ml 500mL
15638370 25 ml 25mL
15604100 100 ml 100mL
15614100 4 x 100 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15624100 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 338826500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (trace metals basis)
Densité 1,049 g/ml à 25°C
Quantité 500ml
Limite d’explosion 4 % à 59°F, 16 % à 92°F
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)