Learn More
Acide acétique, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12664967 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Récipient en plastique
Unit Size:
25L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
12664967 5 L Récipient en plastique 5L
12674967 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12664967 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 295310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    85.65€ / 5L
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Point de fusion 16,0°C à 16,5°C
Point d’ébullition 117,0°C à 118,0°C
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 5 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3730
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 1,048
Formule linéaire CH3COOH
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.