Learn More
Acide acétique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15606730 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
2.5 L
6 x 500 ml
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15606730 500ml 500mL
15686720 100 mL 100mL
15696720 2.5 L 2.50L
15616730 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15606730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 695092500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS,≥99,7%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Réactif ACS
Densité 1,049 g/ml à 25°C
Quantité 500ml
Limite d’explosion 16% à 92°F, 4 % à 59°F
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 11,4 mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.