Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid, ammonium salt |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| pH | 6,5 à 7,5 (5 % de solution à 20°C) |
| Point de fusion | 114,0°C |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5kg |
| Point d’éclair | 136°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Afficher plus |