Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 10772641
Marque: Thermo Scientific Acros 218360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Note relative au nom Anhydrous
pH 6,5 à 7,5 (5 % de solution à 20°C)
Point de fusion 114,0°C
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Quantité 1kg
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux