Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide acétique, sel d’ammonium, 98 %, pour la biochimie
Code produit 12397183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12397183 100 g Flacon en plastique 100g
12307193 500 g Flacon en plastique 500g
12387183 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12397183 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    28.65€ / 100g
    Économisez 5.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Absorbance (c = 1 M, eau), (c = 1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 280 nm, 0,01 max. à 350 nm, 0,02 max. à 254 nm
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Point de fusion 114,0°C
Quantité 100 g
Point d’éclair 136°C
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CO2NH4
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biochimie