Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 11954901 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11954901 50g Flacon en plastique 50g
11964901 250g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954901 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 219990500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.30€
    75.65€ / 50g
    Économisez 8.65€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Point de fusion 114,0°C
Quantité 50g
Point d’éclair 136°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CO2NH4
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité HPLC