missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide acétique, qualité analytique, Penta Chemicals

Code produit 30020677
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30020677 5 L 5L
30020644 1 L 1L
30020458 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30020677 Fournisseur PENTA CHEMICALS Code fournisseur 2000020005

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Produits chimiques de qualité supérieure pour les laboratoires, les écoles, les hôpitaux, les instituts de recherche et les grandes usines de fabrication.

À propos de nous

La société PENTA a été créée en 1990 sous le nom commercial Ing. Petr Švec - PENTA sro. Depuis nos débuts, nous sommes une entreprise exclusivement tchèque, gérée par la famille Švec, notamment par son fondateur, Petr Švec.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de produits chimiques purs, de laboratoire, pharmaceutiques et de spécialité, que nous commercialisons sous la marque Penta. Nous fabriquons et fournissons une large gamme de produits chimiques organiques et inorganiques, en grandes quantités, d'une qualité allant de technique à pure, en passant par AG et ACS.

Haute qualité et flexibilité

Grâce à la haute qualité de nos produits et à notre capacité à répondre aux exigences spécifiques de nos clients, nous figurons parmi les principaux fournisseurs de produits chimiques qualifiés sur le marché national, et plus récemment, nous nous sommes également développés sur le marché mondial.

Nous fabriquons les produits chimiques dans notre propre complexe moderne, qui répond aux critères de qualité et de sécurité les plus stricts. Nos vastes installations d'entreposage, dont deux entrepôts automatisés, nous permettent de répondre aux exigences de nos clients. Nous conditionnons les produits conformément à toutes les exigences législatives et pouvons les livrer au client sur demande, en utilisant notre propre service de transport ADR.

responsabilité environnementale

Notre priorité est de fournir des produits chimiques de la plus haute qualité, une fiabilité optimale et une conscience environnementale irréprochable. Nos efforts sont attestés par de nombreux prix et certificats, notamment ISO 9001, ISO 14001 et la certification Responsible Care pour les entreprises responsables dans l'industrie chimique.

Identifiants chimiques

CAS 64-19-7
Poids moléculaire (g/mol) 60.05

Spécification

Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Quantité 5 L
Conditionnement Boîte en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid 99%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.