Learn More
Acide acétique, glacial, + de 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374717 100 ml 100mL
11430241 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039745.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Bon solvant protique polaire, sous sa forme ester, il sert de solvant pour les encres, les peintures et les revêtements. Utilisé en laboratoire comme solvant pour la re-cristallisation, la fabrication de camphre, d’acétate de cellulose et d’acétate de polyvinyle. Il intervient dans le réarrangement de Wagner-Meerwein. Utilisé pour la préparation du sel mono-lithium de l’acide 5-sulfoisophtalique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Note relative au nom Glacial
pH 2,5
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118,1°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible in carbon disulphide.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Densité 1,049 g/ml
Quantité 100 ml
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Âcre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3721
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, glacial
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid