Learn More
Acide acétique, glacial, ACS, 99,7+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
2 L
4 x 500 ml
Conditionnement:
100mL
2000mL
2L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475160 500 mL 500mL
11393358 100 ml 100mL
11485160 4 x 500 ml 2000mL
13572310 2 L 2L
11303368 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11475160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036289.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    42.65€ / 500mL
    Économisez 6.85€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Note relative au nom Glacial
Point de fusion 16.6°C
Point d’ébullition 118.1°C
Densité 1.049
Quantité 500 mL
Point d’éclair 40°C (104°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3721
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Numéro UN 2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, glacial
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid