Learn More
Acide acétique, glacial (sans aldéhyde/séquençage), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
500mL
Description
Pour le séquençage de l’ADN et d’autres applications biologiques telles que l’électrophorèse de l’ADN/ARN
L’acide acétique sans aldéhyde convient au séquençage de l’ADN et à d’autres applications biologiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic Acid, Glacial |
| Note relative au nom | Aldehyde-free |
| pH | 2,5 |
| CAS | 64-19-7 |
| Point de fusion | 16°C |
| Point d’ébullition | 117°C |
| Couleur | Incolore |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99.7 % |
| Formule moléculaire | C2H4O2 |
| Formule linéaire | CH3COOH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.