Learn More
Acide acétique glacial, pour HPLC, certifié
Code produit 10365020 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10365020 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10060000 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10365020 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0406/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.41€
    50.40€ / 500mL
    Économisez 17.01€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, 1 L, 117°C, incolore, 60,05g/ mol, 16 °C, 36152, flacon en verre revêtu de plastique, 2,5 L, liquide, 2,1, 1,5 kPa à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
pH 2,5
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 117°C
Couleur Incolore
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1,52 kPa à 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid