Learn More
Acide acétique glacial pour HPLC Thermo Scientific
Code produit 30280927 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280927 500 mL 500mL
30280928 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30280927 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T004060500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    50.40€ / 500mL
    Économisez 21.20€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 60.05 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid, Glacial
Quantité 500 mL
CAS 64-19-7
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Qualité HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, glacial
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid