Learn More
Acide acétique, glacial (Optima™), Fisher Chemical™
Code produit 11994891 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
Conditionnement:
Flacon FEP
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11994891 250 ml 250mL -
11904901 500ml 500mL Flacon FEP
11984891 1 L 1L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11994891 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A465250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    354.00€ / 250mL
    Économisez 57.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
  • Un certificat d’analyse est livré avec chaque flacon.
  • Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution
  • Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
  • Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
  • Conditionné dans du Teflon FEP spécialement nettoyé pour les flacons en PFA afin d’assurer l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux des flacons en verre.
  • Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, disponible sur le certificat d’authenticité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
pH 2,5
Point de fusion 16 °C
Point d’ébullition 117 °C
Couleur Incolore
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1,5 kPa à 20 °C
Poids de la formule 60,05g/mol