Learn More
Acide acétique glacial, pur, pour les titrations non aqueuses, Fisher Chemical
Code produit 10375020 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10375020 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10375020 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0420/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    107.00€ / 2.5L
    Économisez 49.00€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Spécification
pH 2,5
CAS 64-19-7
Point de fusion 16 °C
Point d’ébullition 117 °C
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Poids de la formule 60,05g/mol
Quantité 2,5 l
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1,5 kPa à 20 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.