Learn More
Acide acétique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
Code produit 30280949 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
Conditionnement:
1mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280949 50 mL 50mL
30280968 1 mL 1mL
30280957 10 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280949 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001130050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 60.05 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Quantité 50 mL
CAS 64-19-7
Conditionnement Flacon poly
Pourcentage de pureté 99.70%
Qualité LC-MS