Learn More
Acide acétique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280968 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
Conditionnement:
1mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30280968 1 mL 1mL
30280949 50 mL 50mL
30280957 10 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280968 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001130001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 60.05 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
CAS 64-19-7
Pourcentage de pureté 99.70%
Qualité LC-MS
Quantité 1 mL
Conditionnement Ampoule de 1 ml