Learn More
Acide acétique, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit 11337540 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule de 1 ml
10 ampoules de 1 ml
Bouteille de 50 ml
Conditionnement:
1 ampoule
10 ampoules
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337540 1 ampoule de 1 ml 1 ampoule
11377540 10 ampoules de 1 ml 10 ampoules
10860701 Bouteille de 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337540 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A1131AMP
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, 50 ml, 117 °C, incolore, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, 2,5, liquide, 2,1, 1,52 kPa à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
pH 2,5
Point de fusion 16 °C
Point d’ébullition 117 °C
Couleur Incolore
Poids de la formule 60,05g/mol
Quantité 1 ampoule de 1 ml
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1,5 kPa à 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, Optima LCMS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.