Learn More
Acide acétique, sel de potassium 99 +%, pour la biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254644 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10254644 250g Flacon en verre 250g
10163114 100 g Flacon en verre 100g
10103074 1kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10254644 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 397122500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65€
    55.00€ / 250g
    Économisez 3.65€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Quantité 250g
Point d’éclair >250°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Faible fusion de solide
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire