Learn More
Acide acétique, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Rééducation Ph. Eur., ≥99,8 %, Solstice
Code produit 15653920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 l
5 L
30kg
4 x 2,5 L
60kg
6 x 1 L
6 x 1 L
200 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Seau en plastique
Tambour en poly
Conditionnement:
1L
2.50L
200L
30kg
4 pièces
5L
6 pièces
60kg
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15653920 2,5 l Bouteille en plastique 2.50L
15643920 1 L Flacon en verre 1L
15633920 1 L Bouteille en plastique 1L
15663920 2,5 l Flacon en verre 2.50L
15613930 5 L Bouteille en plastique 5L
15643930 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15633930 6 x 1 L Bouteille en plastique 6 pièces
15603930 4 x 2,5 L Flacon en verre 4 pièces
15693920 4 x 2,5 L Bouteille en plastique 4 pièces
15683920 30kg Seau en plastique 30kg
15623930 60kg Seau en plastique 60kg
15673920 200 L Tambour en poly 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15653920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 332092.5L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Densité 1,049 g/ml à 25 °C
Quantité 2,5 l
Limite d’explosion 16 % à 92 °F, 4 % à 59 °F
Point d’éclair 40 °C (104 °F)
Température d’allumage 800 °F
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire CH3CO2H
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60,05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.