Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 11904911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11904911 250 g 250g
11994901 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904911 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 446202500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC sodium acetate trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt trihydrate
Point de fusion 58.0°C
Quantité 250 g
Formule linéaire CH3COONa·3 H2O
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
Merck Index 15, 8709
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 762 g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/19 mL alcohol
Poids de la formule 136.08
Qualité HPLC
RUO– À des fins de recherche uniquement