Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11994901 1 kg 1kg
11904911 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.05€
    87.20€ / 1kg
    Économisez 5.85€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC acétate de sodium trihydraté
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt trihydrate
Point de fusion 58,0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire CH3COONa·3 H2O
Merck Index 15, 8709
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 762 g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/19 mL alcohol
Poids de la formule 136.08
Qualité HPLC
RUO– À des fins de recherche uniquement
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.