Learn More
Solution d’acide acétique, 12 % de volume, Chem-Lab
Code produit. 11942755
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
Code produit. 11942755
Marque: Chem-Lab CL02.0131.5000
Conçu pour une utilisation en laboratoire dans les titrations, comme réactif chimique et comme tampon. La solution d’acide acétique, 12 % de volume, Chem-Lab est une solution limpide et incolore avec une odeur de vinaigre. Elle contient 120 ml de CH3COOH par 1 L de H2O.
L’acide acétique est une solution limpide et incolore avec une forte odeur d’acide. Il s’agit du deuxième acide carboxylique le plus simple (après l’acide formique) qui se compose de deux petits groupes fonctionnels, un groupe acétyle et un groupe hydroxyle. Non dilué, il est appelé acide acétique “glacial”.
L’acide acétique est un réactif chimique important et un produit chimique industriel pour la production de composés chimiques. Il est utilisé dans la production de films photographiques, d’adhésifs, de peintures, de fibres synthétiques et de tissus. Il s’agit d’une composante primaire de la production de monomère d’acétate de vinyle, ainsi que de l’anhydride acétique et de la production d’ester. Le volume d’acide acétique utilisé dans le vinaigre est relativement faible.
Spécification
pH < 2
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentration 12 % en volume
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Densité 1,01 g/ml
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide acétique 12 vol. % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid glacial