Learn More
Acide acétique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Code produit 15650870 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15650870 1 L 1L
15660870 250 ml 250mL
15670870 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15650870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 076921L
Demander un format en vrac ou personnalisé
TraceSELECT™ Ultra, pour l’analyse ultratrace, ≥ 99,0 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Couleur Incolore
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN 2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité TraceSELECT™ Ultra
Densité 1,049 g/ml à 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 4% (59°F), 16% (92°F)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)