Learn More
Acétoacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258735
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5977-14-0
GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
80077
CHEBI:28515
3-oxobutanamide
CC(=O)CC(=O)N
5977-14-0
GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
80077
CHEBI:28515
3-oxobutanamide
CC(=O)CC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetoacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -53°C to 56°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7NO2
Formule linéaire CH3C(O)CH2C(O)NH2
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline