Learn More
Acétone, extra sèche, pour la synthèse, Fisher Chemical
Code produit. p-7072773 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10191460
Marque: Fisher Chemical A/0602/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL 8765
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 1 l
Poids de la formule 58.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.