Learn More
Acétone, pour HPLC
45.07 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
45.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
52.71 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
52.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
52.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21905" pour bénéficier de cette offre.
58.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
45.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
52.71 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
52.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
52.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21905" pour bénéficier de cette offre.
58.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
C3H6O, numéro CAS-67-64-1, 2,5 L, 56°C, incolore, 58,08 g/mol, -95°C, 8 765, flacon de verre ambré, liquide, 247 mbar à 20°C, 0,32 mPaS à 20°C
Spécification
pH | 7 |
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 56°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | C3H6O |
Numéro MDL | 8765 |
Tension de vapeur | 247mbar at 20°C |