Learn More
Acétonitrile, BAKER ANALYSED™, LC-MS, J.T. Baker™
180.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
Flint à col étroit
Description
- Pour une utilisation dans des applications LC/MS et UHPLC
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
CAS | 75-05-8 |
Notes de qualité de la pureté | Meets ACS reagent chemical requirements |
Formule moléculaire | C2H3N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC#N |
Nom IUPAC | acétonitrile |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
CID PubChem | 6342 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1LT ACETONITRILE ULTRA LCMS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile