Learn More
Acétonitrile-d3, 100% (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051926
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 de chaque
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2206-26-0
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
123151
(²H₃)acetonitrile
[2H]C([2H])([2H])C#N
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2206-26-0
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
123151
(²H₃)acetonitrile
[2H]C([2H])([2H])C#N
Isotope labeled Acetonitrile is used as a polar aprotic solvent in organic synthesis. Acetonitrile-d3 is used as IR and NMR solvent. Probe for zeolite acidity. Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide en ampoules prélimées, (0,75 ml/ampoule)
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,844 g/ml
Point d’éclair 5°C (42°F)
Odeur Âcre
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 2 de chaque
Point d’ébullition 81°C
Numéro UN UN1648
Merck Index 14,70
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 44.08
Pourcentage de pureté 100%