Learn More
Acétonitrile, HPLC pour l’analyse du gradient, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
181.65 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
181.65 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
181.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
220.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21944" pour bénéficier de cette offre.
244.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21688" pour bénéficier de cette offre.
181.65 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
181.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
220.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21944" pour bénéficier de cette offre.
244.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, acétonitrile, cyanométhane, cyanure de méthyle, éthanenitrile, nitrile d’éthyle, mecn, méthanecarbonitrile, méthane, cyano, cyanure de méthyle, méthylkyanide, 2,5 L, 81°C, CHEBI :38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46°C, 1 878, 41.053
Spécification
Point de fusion | -46°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Tension de vapeur | 97mbar at 20°C |
Viscosité | 0.36cp at 20°C |