Learn More
Chlorure d’acétyle, solution à 1 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3523350 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10676744
Marque: Thermo Scientific Acros 387741000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M solution in dichloromethane
CAS 75-36-5, 75-09-2
% min. CAS 5.44, 93.36
% max. CAS 6.64, 94.57
Formule moléculaire C2H3ClO
Formule linéaire CH3COCl
Numéro MDL MFCD00000719
Concentration 0.9 to 1.1M
Densité 1.3000g/mL
Merck Index 15, 80
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)=O
Nom IUPAC Chlorure d’acétyle
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Poids de la formule 78.5
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.3
Quantité 100 ml
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.