Learn More
Acétylacétonato(norbornadiène)rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10586173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 10586173
Marque: Thermo Scientific Acros 382561000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32354-50-0
Formule moléculaire C12H15O2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 294.16
Numéro MDL MFCD00075071
Clé InChI IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Nom IUPAC λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Point de fusion 140.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 294.16
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.