missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Acetylcholinesterase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 11316323
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11316323 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11316323 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA518348

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

Acetylcholinesterase hydrolyzes the neurotransmitter, acetylcholine at neuromuscular junctions and brain cholinergic synapses, and thus terminates signal transmission. The Protein is also found on the red blood cell membranes, where it constitutes the Yt blood group antigen. Acetylcholinesterase exists in multiple molecular forms which possess similar catalytic properties, but differ in their oligomeric assembly and mode of cell attachment to the cell surface. The major form of acetylcholinesterase found in brain, muscle and other tissues is the hydrophilic species, which forms disulfide-linked oligomers with collagenous, or lipid-containing structural subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Acetylcholinesterase
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression ACHE
Numéro d’ordre du gène P22303
Alias de gène ACE-1; ACEE; Acetylcholinesterase; acetylcholinesterase (Cartwright blood group); acetylcholinesterase (Yt blood group); acetylcholinesterase T-subunit; ACHE; ache protein; apoptosis-related acetylcholinesterase; ARACHE; EC 3.1.1.7; glycolipid-anchored form of acetylcholinesterase; N-ACHE; OTTHUMP00000211349; OTTHUMP00000211356; YT; Yt blood group; zgc:92550; ziehharmonika; zim
Symboles de gène(s) ACHE
Espèces hôtes Goat
Immunogène Synthetic peptide sequence (QFDHYSKQDRCSDL) corresponding to the C-terminus amino acids of ACHE (aa 601-614).
Méthode de purification Ammonium sulfate precipitation
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 43
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.