Learn More
Acide acétylènedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413018
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11413018
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18736.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-45-0 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
Acetylenedicarboxylic acid is employed in the preparation of dimethyl acetylenedicarboxylate and potassium hydrogenacetylenedicarboxylate. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used as a precursor in organic synthesis and also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide acétylènedicarboxylique est utilisé dans la préparation de lʼacétylènedicarboxylate de diméthyle et de lʼhydrogénacétylènedicarboxylate de potassium. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire. De plus, il est utilisé comme précurseur dans la synthèse organique et sert également dʼintermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans lʼéther diéthylique et lʼeau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les alcalis, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-45-0
Formule moléculaire C4H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 114.06
Numéro MDL MFCD00004362
Clé InChI YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
CID PubChem 371
ChEBI CHEBI:30781
Nom IUPAC Acide but-2-ynedioïque
SMILES OC(=O)C#CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylenedicarboxylic acid
Point de fusion ∼182°C (decomposition)
Point d’éclair 131°C (267°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 878357
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether and water.
Poids de la formule 114.06
Pourcentage de pureté 97%