Learn More
Epredia™ Sachets pour biopsie résistants aux acides Shandon™
Réduisez le risque de perte des petits échantillons avec les sachets pour biopsie résistants aux acides ShandonTM Epredia™.
Marque:  Epredia™ 6774051
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 12677946
  • 181.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
Réduisez le risque de perte des petits échantillons avec les sachets pour biopsie résistants aux acides Shandon™ Thermo Scientific™. Ces sachets offrent tous les avantages des sachets pour biopsie en nylon et une résistance aux décalcifiants.
  • Permet la libre circulation des liquides autour des tissus
  • Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent constatés avec les éponges
  • Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
  • Les sachets pour biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
  • Les sachets pour biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
  • Les sachets pour biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
Spécification
Spécification
Sachet pour biopsie
Blanc
43 mm
1,7 in
Nylon, résistant aux acides
31 mm
1,2 in
S