Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH C18 Column
As the premier column for method development, the ACQUITY UPLC BEH C18 sorbent provides you with the most universal column choice for UPLC separations.
1410.00€ - 4545.00€
Spécification
Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Spherical |
Granulométrie | 1.7 μm |
Porosité | 130 Å |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10456754
|
Waters Corporation
186002350 |
2.1 mm | 50 mm | 1/Ea. |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10075513
|
Waters Corporation
186002352 |
2.1 mm | 100 mm | 1/Ea. |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13147569
|
Waters Corporation
176000862 |
1 mm | 100 mm | 3/Pk. |
4290.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10516053
|
Waters Corporation
176000863 |
2.1 mm | 50 mm | 3/Pk. |
4035.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10240505
|
Waters Corporation
176000864 |
2.1 mm | 100 mm | 3/Pk. |
4290.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13260250
|
Waters Corporation
186002346 |
1 mm | 100 mm | 1/Ea. |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10335954
|
Waters Corporation
186002349 |
2.1 mm | 30 mm | 1/Ea. |
1410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13280250
|
Waters Corporation
186002353 |
2.1 mm | 150 mm | 1/Ea. |
1635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13137569
|
Waters Corporation
176000861 |
1 mm | 50 mm | 3/Pk. |
4035.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13139909
|
Waters Corporation
176001044 |
1 mm | 150 mm | 3/Pk. |
4545.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13179909
|
Waters Corporation
176001048 |
2.1 mm | 150 mm | 3/Pk. |
4545.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13169939
|
Waters Corporation
176001304 |
2.1 mm | 30 mm | 3/Pk. |
3930.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10145835
|
Waters Corporation
186002344 |
1 mm | 50 mm | 1/Ea. |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13270250
|
Waters Corporation
186002347 |
1 mm | 150 mm | 1/Ea. |
1635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13293830
|
Waters Corporation
186004690 |
3 mm | 150 mm | 1/Ea. |
1635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13223810
|
Waters Corporation
186004660 |
3 mm | 50 mm | 1/Ea. |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13233810
|
Waters Corporation
186004661 |
3 mm | 100 mm | 1/Ea. |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15382577
|
Waters Corporation
186005604 |
2.1 mm | 75 mm | 1/Ea. |
1492.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13230000
|
Waters Corporation
176001794 |
3 mm | 30 mm | 3/Pk. |
3930.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13213810
|
Waters Corporation
186004659 |
3 mm | 30 mm | 1/Ea. |
1410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13250000
|
Waters Corporation
176001796 |
3 mm | 100 mm | 3/Pk. |
4290.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13240000
|
Waters Corporation
176001795 |
3 mm | 50 mm | 3/Pk. |
4035.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13260000
|
Waters Corporation
176001797 |
3 mm | 150 mm | 3/Pk. |
4545.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17123212
|
Waters Corporation
186005609 |
3 mm | 75 mm | 1/Ea. |
1492.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- The trifunctionally bonded BEH particle gives you the widest usable pH range (pH 1-12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed for high sensitivity MS applications.
Spécification
18000 psi (1240 Bar) | |
1.7 μm | |
L1 | |
Column |
Spherical | |
130 Å | |
Yes |