Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH C18 Column
As the premier column for method development, the ACQUITY UPLC BEH C18 sorbent provides you with the most universal column choice for UPLC separations.
Marque:  Waters Corporation 186002352
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 10075513
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • The trifunctionally bonded BEH particle gives you the widest usable pH range (pH 1-12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed for high sensitivity MS applications.
Spécification
Spécification
2.1 mm
18000 psi (1240 Bar)
1.7 μm
1/Ea.
Yes
100 mm
Spherical
130 Å
L1
Column