Learn More
Acroléine diéthyle acétal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10185193
Marque: Thermo Scientific Acros 102770250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3054-95-3
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009239
Clé InChI MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
CID PubChem 62477
Nom IUPAC 3,3-diéthoxyprop-1-ène
SMILES CCOC(C=C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrolein diethyl acetal
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 125.0°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.3970 to 1.4030
Quantité 25 g
Beilstein 01, 727
Fieser 09,158
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: miscible in ethanol,diethyl ether
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrolein diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.