Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Fluorodyne™ II
Capsules AcroPak™ 200 conçues pour les applications de recherche uniquement.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12069
Informations supplémentaires : Poids : 0.44650kg
Description
- Volumes de traitement efficaces jusqu’à 20 litres
- La membrane Fluorodyne II (PVDF) est compatible avec les solutions aqueuses et de nombreux solvants organiques
- Les filtres AcroPak 20 sont conçus pour faciliter les filtrations de petits et moyens volumes
Spécification
PVDF (hydrophile) | |
Stérile | |
3/boîte |
0,2 μm | |
200 cm2 | |
Raccord cannelé cranté |